Läs mer
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butynyl)oxy]silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butynyl)oxy]silane |
| CAS | 80186-44-3 |
| Molekylformel | C11H22OSi |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butyn-1-yl)oxy]silane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22OSi/c1-8-9-10(2)12-13(6,7)11(3,4)5/h1,10H,9H2,2-7H3 |
| LEDER | CC(CC#C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-dimethyl-pent-4-yn-2-yloxysilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.38 |
| Formel vikt | 198.144 |