missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Dimethylethyl Ester [(1S,2S)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl Ester [(1S,2S)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid |
| CAS | 143225-31-4 |
| Molekylformel | C19H32N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-[2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-1,1-dimethylethyl Ester Carbamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32N2O3/c1-14(2)12-20-13-17(22)16(11-15-9-7-6-8-10-15)21-18(23)24-19(3,4)5/h6-10,14,16-17,20,22H,11-13H2,1-5H3,(H,21,23)/t16-,17-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)CNC[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2S,3S)-3-hydroxy-4-(2-methylpropylamino)-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.47 |
| Formel vikt | 336.2413 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?