missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate, Mikromol™
Beskrivning
1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| CAS | 641571-14-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 F3 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, [3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), [3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl N-[3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18F3N3O2/c1-10-8-22(9-20-10)13-6-11(16(17,18)19)5-12(7-13)21-14(23)24-15(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,21,23) |
| LEDER | Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?