Läs mer
1,1-Dimethylethyl N-[(4-Hydroxyphenyl)iminomethyl]carbamic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl N-[(4-Hydroxyphenyl)iminomethyl]carbamic Acid Ester |
| CAS | 76223-52-4 |
| Molekylformel | C12H16N2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-1,1-Dimethylethyl N-[(4-Hydroxyphenyl)iminomethyl]carbamic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-13-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-8,15H,1-3H3,(H,13,14,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)c1ccc(O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vikt | 236.1161 |