Läs mer
1,1-dimetyletylnitrit (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl Nitrite |
| CAS | 540-80-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid, tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl nitrite (6CI,7CI), 1,1-Dimethylethyl nitrite, α,α-Dimethylethyl nitrite, Nitrous acid 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid tert-butyl ester, tert-Butyl nitrite |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)ON=O |
| IUPAC-namn | tert-butylnitrit |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Visa mer |