Läs mer
1,1-dimetyletylnitrit (~90%), TRC
Produktkod. 30384955
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30384955 1 g
1 options
Produktkod. 30384955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4747301G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dimethylethyl Nitrite
CAS 540-80-7
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4 H9 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid, tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl nitrite (6CI,7CI), 1,1-Dimethylethyl nitrite, α,α-Dimethylethyl nitrite, Nitrous acid 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid tert-butyl ester, tert-Butyl nitrite
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
LEDER CC(C)(C)ON=O
IUPAC-namn tert-butylnitrit
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.0633