Läs mer
1,1-dimetyletyl (R)-[2-[(metylsulfonyl)oxy]-1-fenyletyl]karbamat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl (R)-[2-[(methylsulfonyl)oxy]-1-phenylethyl]Carbamate |
| CAS | 102089-75-8 |
| Molekylformel | C14H21NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylethyl Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO5S/c1-14(2,3)20-13(16)15-12(10-19-21(4,17)18)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC(COS(=O)(=O)C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-fenyletyl] metansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.39 |
| Formel vikt | 315.114 |