missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Dimethylhydrazine-d8 DCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylhydrazine-D8 Monodeuterochloride |
| CAS | 1219802-85-3 |
| Molekylformel | C2 D8 N2 . Cl D |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylhydrazine-d8 DCl, 1,1-Di(methyl-d3)hydrazine-d2 deuterochloride, 1,1-Dimethylhydrazine-d8 monodeuterochloride, N,N-Di(methyl-d3)hydrazine-d2 deuterochloride, N,N-Dimethylhydrazine-D8 monodeuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3;/hD3 |
| LEDER | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 H)chlorane;1,1-dideuterio-2,2-bis(trideuteriomethyl)hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.6147 |
| Formel vikt | 105.1019 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?