Läs mer
1,1-dimetyloxiran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethyloxirane |
| CAS | 558-30-5 |
| Molekylformel | C4H8O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CO1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dimetyloxiran |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vikt | 72.0575 |