Läs mer
1,1-dimetylpropargylamin, 95 %
Produktkod. 15470268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470268 5 g 5g
15480268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53448.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83,134 g/mol
1,1-dimetylpropargylamin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,1-dimetylpropargylamin används som en organisk kemisk
syntesintermediär.
Löslighet Mycket löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2978-58-7
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.134
MDL-nummer MFCD00008052
InChI-nyckel VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
IUPAC-namn 2-metylbut-3-yn-2-amin
LEDER CC(C)(C#C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dimethylpropargylamine
Densitet 0.79
Kokpunkt 79 °C till 80 °C
Flampunkt 2 °C (36 °F)
Brytningsindex 1.4237
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Formel vikt 83.13
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.