Läs mer
1,1-dimetylurea, 98+%
Product Code. 10463565 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10463565 25 g Glasflaska 25g
10147153 5 g Glasflaska 5g
10259193 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10463565 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 388740250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 598-94-7
Molekylformel C3H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00007959
InChI-nyckel YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC-namn 1,1-dimetylurea
LEDER CN(C)C(=O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 1-Dimethylurea
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 179 °C till 183 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC(O)NH2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 88.11
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.