Läs mer
1,1’-Diphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl-13C12 |
| CAS | 104130-36-1 |
| Molekylformel | 13C12 H10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12 (9CI), 1,1'-Biphenyl-13C12, Biphenyl 13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| LEDER | [13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2 |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienyl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.12 |
| Formel vikt | 166.1185 |