Läs mer
1,1’-Diphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, TRC
Produktkod. 30388264
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30388264 1 mg
1 options
Produktkod. 30388264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4869841MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-13C12
CAS 104130-36-1
Molekylformel 13C12 H10
Kvantitet 1 mg
Synonym 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12 (9CI), 1,1'-Biphenyl-13C12, Biphenyl 13C12
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
LEDER [13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
IUPAC-namn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienyl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene
Molekylvikt (g/mol) 166.12
Formel vikt 166.1185