Läs mer
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol, 98%
Produktkod. 10208423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10208423 25 g Glasflaska 25g
10414895 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10208423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389970250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3923-52-2
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00041570
InChI-nyckel SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
IUPAC-namn 1,1-difenylprop-2-yn-1-ol
LEDER OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 46.0°C to 50.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 183.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.