Läs mer
1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride |
| CAS | 30778-27-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H23 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Diphenyl-3-(N-piperidino)prop-1-ene Hydrochloride, 1-(3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)-Piperidine hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(3,3-diphenyl-2-propenyl)-, hydrochloride (9CI), Piperidine, 1-(3,3-diphenylallyl)-, hydrochloride (6CI,8CI), 1,1-Diphenyl-3-N-piperidino-prop-1-ene Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-4-10-18(11-5-1)20(19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-14H,3,8-9,15-17H2;1H |
| LEDER | Cl.C(C=C(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 1-(3,3-diphenylprop-2-enyl)piperidine;hydrochloride |
| Visa mer |