Läs mer
1,1'-Difenyl, TRC
Produktkod. 30012143
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30012143 100 g
1 options
Produktkod. 30012143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD486980100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl
CAS 92-52-4
Molekylformel C12 H10
Kvantitet 100 g
Synonym Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,1'-bifenyl
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Formel vikt 154.0783