Läs mer
1,1-Diphenylbut-1-ene, Mikromol™
Produktkod. 17903616
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17903616 100 mg
1 options
Produktkod. 17903616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0760.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Diphenylbut-1-ene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Diphenylbut-1-ene
CAS 1726-14-3
Analyt- eller komponentnamn 1,1-Diphenylbut-1-ene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H16
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,1-Diphenylbut-1-ene
InChI formel InChI=1S/C16H16/c1-2-9-16(14-10-5-3-6-11-14)15-12-7-4-8-13-15/h3-13H,2H2,1H3
LEDER CCC=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-phenylbut-1-enylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 208.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 208.1252 g/mol