Läs mer
1,1-Diphenylethylene, 98%
Produktkod. 11414250
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
Produktkod. 11414250
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14434.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1,1-Diphenylethylene, 98%, C14H12, CAS Number-530-48-3, unii-bx0l5b6lll, 1,1-diphenylethene, 1,1-diphenylethylene, 1-phenylethenyl benzene, 1-phenylvinyl benzene, ethene-1,1-diyldibenzene, bx0l5b6lll, .alpha.-phenylstyrene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, as-diphenylethylene, 250g, 1099062 | CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
1,1-difenyletylen används vid framställning av 2-klor-1,1-difenyleten genom att reagera med bensenseleninylklorid och aluminium(III)klorid som reagens. Det fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes såväl som i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1-difenyletylen används vid framställning av 2-klor-1,1-difenyleten genom att reagera med bensenseleninylklorid och aluminium(III)klorid som reagens. Det fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes såväl som i läkemedel.
Löslighet
Blandbar med metanol, kloroform och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-48-3
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00008583
InChI-nyckel ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC-namn 1-fenyletenylbensen
LEDER C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Diphenylethylene
Smältpunkt 5°C to 7°C
Densitet 1.023
Kokpunkt 270°C to 271°C
Flampunkt 136°C (276°F)
Brytningsindex 1.6065
Kvantitet 100 g
Beilstein 1099062
Merck Index 14,3323
Löslighetsinformation Miscible with methanol,chloroform and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.