Läs mer
1,1-Diphenylethylene, 98%
Produktkod. 10665342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10665342 10 g Glasflaska 10g
10675342 25 g Glasflaska 25g
11964451 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10665342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117260100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-48-3
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
InChI-nyckel ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
IUPAC-namn 1-fenyletenylbensen
LEDER C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Diphenylethylene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 6,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 270.0°C to 271.0°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2C=CH2
Brytningsindex 1.6065 to 1.6085
Kvantitet 10 g
Beilstein 05,639
Merck Index 15,3356
Formel vikt 180.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.