Läs mer
1,1-Difenyletylenoxid
Produktkod. 10782284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782284 1 g Glasflaska 1g
10095493 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391030010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 882-59-7 | C14H12O | 196,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882-59-7
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00040725
InChI-nyckel PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-diphenylethylene oxide, oxirane, 2,2-diphenyl, diphenyloxirane, 2,2-diphenyl-oxirane, 2,2-diphenyl oxirane, #, 1,1-diphenyl-ethylenoxide, 1,1-diphenyl-ethylene oxide, 1,1-diphenyl-1,2-epoxyethane
PubChem CID 93564
IUPAC-namn 2,2-difenyloxiran
LEDER C1C(O1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Diphenylethylene oxide
Smältpunkt 54 °C till 56 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.25
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristaller
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1-Diphenylethylene oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.