missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1-Diphenylpentane, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11475577
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475577 5 g 5g
11485577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11475577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23558.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1726-12-1
Molekylformel C17H20
Molekylvikt (g/mol) 224.35
MDL-nummer MFCD00041692
InChI-nyckel GSGNVNZDHCKRGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137174
IUPAC-namn 1-phenylpentylbenzene
LEDER CCCCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1-Diphenylpentane
Kokpunkt 138°C to 139°C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-diphenylpentane, benzene, 1,1'-pentylidenebis, 1-phenylpentyl benzene, diphenylpentane, phenylpentyl benzene, acmc-20ap7o, pentane-1,1-diyldibenzene, benzene,1,1'-pentylidenebis
Formel vikt 224.35
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.