Läs mer
1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-metyl-1-oxopropan-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidin-2-karboxyl] Syra (Captopril Disulfid), Mikromol™
Beskrivning
1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-metyl-1-oxopropan-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidin-2-karboxyl] Syra (Captopril Disulfid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Captopril Disulfide |
| CAS | 64806-05-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Captopril Disulfide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H28 N2 O6 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide, 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, SQ-14551, Captopril Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-karboxypyrrolidin-1-yl]-2-metyl-3-oxopropyl]disulfanyl]-2-metylpropanoyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra |
| Visa mer |