missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-[Dithiobis(methylene)]biscyclopropaneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[Dithiobis(methylene)]biscyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-67-5 |
| Molekylformel | C12H18O4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Montelukast Impurity 52 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4S2/c13-9(14)5-11(1-2-11)7-17-18-8-12(3-4-12)6-10(15)16/h1-8H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | O=C(O)CC1(CC1)CSSCC2(CC2)CC(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-[1-[[[1-(carboxymethyl)cyclopropyl]methyldisulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.4 |
| Formel vikt | 290.0647 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?