Läs mer
1,1'-(Etan-1,1-diyl)-4,4'-(2-metylpropyl)dibensen, Mikromol™
Product Code. 30051374
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30051374 100 mg
1 options
Product Code. 30051374 Supplier Mikromol Supplier No. MM0002.37
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,1'-(Etan-1,1-diyl)-4,4'-(2-metylpropyl)dibensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Analyt- eller komponentnamn 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H30
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP), Ibuprofen Impurity R
InChI formel InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
IUPAC-namn 1-(2-metylpropyl)-4-[1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 294.47
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 294,2348 g/mol