Läs mer
1,1'-[Ethylidenebis(2,3-dichloro-4,1-phenylene)]bis[4-methyl-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[Ethylidenebis(2,3-dichloro-4,1-phenylene)]bis-4-methyl-piperazine |
| CAS | 519138-47-7 |
| Molekylformel | C24H30Cl4N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30Cl4N4/c1-16(17-4-6-19(23(27)21(17)25)31-12-8-29(2)9-13-31)18-5-7-20(24(28)22(18)26)32-14-10-30(3)11-15-32/h4-7,16H,8-15H2,1-3H3 |
| LEDER | ClC1=C(C(C)C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C(Cl)=C2Cl)C=CC(N4CCN(C)CC4)=C1Cl |
| IUPAC-namn | 4,4'-(ethane-1,1-diylbis(2,3-dichloro-4,1-phenylene))bis(1-methylpiperazine) |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.33 |
| Formel vikt | 514.12 |