Läs mer
1-(1-Etylpiperidin-3-yl)metanamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine |
| CAS | 102459-02-9 |
| Molekylformel | C8H18N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [(1-Ethylpiperidin-3-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-4-8(6-9)7-10/h8H,2-7,9H2,1H3 |
| LEDER | CCN1CCCC(CN)C1 |
| IUPAC-namn | (1-etylpiperidin-3-yl)metanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.24 |
| Formel vikt | 142.147 |