Läs mer
1-(1-Ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pendimethalin metabolite 1 M455H029 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-5-11(6-2)16-8-15-12-7-9(3)10(4)13(14(12)16)17(18)19/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 261.1477 |