Läs mer
1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);/q2*-1;+2 |
| Formel vikt | 273.99 |