Läs mer
1,1'-ferrocenedimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10402873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10402873 1 g 1g
10280453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10402873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382250010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1291-48-1
Molekylformel C12H14FeO2
Molekylvikt (g/mol) 246.09
MDL-nummer MFCD02091688
Synonym ferrocene derivatives, 1,1'-bis hydroxymethyl ferrocen, 1,1'-ferrocenedimethanol, 1,1 inverted exclamation marka-ferrocenedimethanol
LEDER [Fe].OCc1cccc1.OCc1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1′-Ferrocenedimethanol
Smältpunkt 106,0 °C till 109,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 246.09
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1'-Ferrocenedimethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.