Läs mer
1-(1-hydroxi-4-metyl-2-phenylazo)-2-naftol-4-sulfonsyra, ren, metallindikator, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 3147-14-6 |
| Smältpunkt | 300 °C |
| Färg | Svart |
| Förpackning | Glasburk |
| Molekylformel | C17H14N2O5S |
| MDL-nummer | 11656 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | calmagite, calmagite, indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl azo, 3-hydroxy-4-6-hydroxy-m-tolyl azo-1-naphthalenesulfonic acid, calmagite indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl, vbrnloqcbcpphl-uhfffaoysa-n, calmagite metalindicatorforca,mgetc., 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methyl-phenylazo-1-naphthalenesulfonic acid, e-3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl naphthalene-1-sulfonic acid |
| InChI-nyckel | ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O |
| Visa mer |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calmagite
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.