Läs mer
1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 711-79-5 |
| Molekylformel | C12H10O2 |
| MDL-nummer | MFCD00003963 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhet | 98% |