missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1-Iminodi-2-propanol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15894121
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894121 100 g 100g
15804131 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15894121 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032640100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110-97-4
Kvalitet Research
Molekylformel [CH3CH(OH)CH2]2NH
Molekylvikt (g/mol) 133.19

Specifikationer

Smältpunkt 40.0°C to 48.0°C
Densitet 0.99 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 249°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004531
Kvantitet 100 g
Synonym 1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine, 1,1-Iminodi-2-propanol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.