missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Iminodi-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Iminodi-2-propanol |
| CAS | 110-97-4 |
| Densitet | 0.99 g/cm³ at 20°C |
| Kokpunkt | 249°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 135°C (closed cup) |
| Smältområde | 40.0°C to 48.0°C |
| Molekylformel | [CH3CH(OH)CH2]2NH |
| Kvantitet | 25 kg |
| Synonym | 1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine, 1,1-Iminodi-2-propanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.19 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?