Läs mer
1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O4S4/c1-10(4,5)8-3-9-11(2,6)7/h3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 235.9305 |
| Procent renhet | >95% |