Läs mer
(1-((1-Methoxyethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Produktkod. 30480690
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30480690 1 g -
30479821 2.5 g 2.5g
30482349 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3042751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-((1-Methoxyethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Analyt- eller komponentnamn (1-((1-Methoxyethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 N3 O3
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O3/c1-13(12-16)6-2-3-9(14)8-4-5-10(15)11-7-8/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,11,15)
Lösningstyp Neat
LEDER CN(CCCC(=O)c1ccc(O)nc1)N=O
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 223.228
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.096