Läs mer
1-(1-methyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)ethan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-methyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)ethan-1-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-4(9)5-3-6-7-8(5)2/h3H,1-2H3 |
| Formel vikt | 125.0589 |