Läs mer
1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 110246-09-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N.ClH/c1-18(22-15-9-4-10-16-22)17-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14,18,21H,4,9-10,15-17H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(CC(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 1-(4,4-diphenylbutan-2-yl)piperidine;hydrochloride |
| Visa mer |