Läs mer
1-(1-metyl-4-piperidinyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 11416570
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416570 1 g 1g
11426570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27624.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183,299 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23995-88-2
Molekylformel C10H21N3
Molekylvikt (g/mol) 183.299
MDL-nummer MFCD01075186
InChI-nyckel OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC-namn 1-(l-metylpiperidin-4-yl)piperazin
LEDER CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Smältpunkt 29 °C till 32 °C
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 183.3
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.