Läs mer
1-(1-metyl-4-piperidinyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 11426570
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426570 5 g 5g
11416570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27624.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183,299 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23995-88-2
Molekylformel C10H21N3
Molekylvikt (g/mol) 183.299
MDL-nummer MFCD01075186
InChI-nyckel OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC-namn 1-(l-metylpiperidin-4-yl)piperazin
LEDER CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Smältpunkt 29 °C till 32 °C
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 183.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.