Läs mer
1,1'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38N2O4/c1-18(2)26-14-22(28)16-30-24-9-5-20(6-10-24)13-21-7-11-25(12-8-21)31-17-23(29)15-27-19(3)4/h5-12,18-19,22-23,26-29H,13-17H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 430.2832 |