Läs mer
1,1'-(Methylenedi-4,1-phenylene)bishydrazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(Methylenedi-4,1-phenylene)bishydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 100829-65-0 |
| Molekylformel | C13H18Cl2N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-(Methylenedi-p-phenylene)dihydrazine DiHydrochloride, 4,4'-Dihydrazinodiphenylmethane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4.2ClH/c14-16-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(17-15)8-4-11;;/h1-8,16-17H,9,14-15H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-[(4-hydrazinylphenyl)methyl]phenyl]hydrazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.24 |
| Formel vikt | 300.0909 |