missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Mikromol™

Produktkod. 17980986
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980986 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17980986 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.11

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
CAS 14366-59-7
Analyt- eller komponentnamn 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. K (EP), Propofol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3
LEDER CC(C)Oc1ccccc1C(C)C
IUPAC-namn 1-propan-2-yl-2-propan-2-yloxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 178.1358 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.