Läs mer
1-(1-metylpiperidin-4-yl)piperazin, TRC
Produktkod. 30478677
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478677 500 mg
30476815 1 g
30465945 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM725658500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23995-88-2
Molekylformel C10H21N3
Molekylvikt (g/mol) 183.29
Synonym 1-(N-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
IUPAC-namn 1-(1-metylpiperidin-4-yl)piperazin
LEDER CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21N3/c1-12-6-2-10(3-7-12)13-8-4-11-5-9-13/h10-11H,2-9H2,1H3
Formel vikt 183.1735