missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), Mikromol
Beskrivning
1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| CAS | 1331637-48-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H22 N6 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP), 1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), GR 35178X, BP Ranitidine Impurity J, Ph Eur Ranitidine Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?