Läs mer
1,1’-N-[Methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N’-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| CAS | 1331637-48-9 |
| Molekylformel | C11 H22 N6 O4 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP)','1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), 1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC |
| IUPAC-namn | 1-N-methyl-1-N'-[2-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.46 |
| Formel vikt | 366.1144 |