Läs mer
1-(1-Naphthyl)-2-thiourea 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10229410 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 10229410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Namnnotering 97%
CAS 86-88-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige-Brown to Gray
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C11H10N2S
MDL-nummer MFCD00041824
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 708
Synonym 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
InChI-nyckel PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
IUPAC-namn naphthalen-1-ylthiourea
Molekylvikt (g/mol) 202.275
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
Formel vikt 202.28
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare