Läs mer
1-(1-naftalen)-2-(trimetylsilyl)acetylen, 97 %
Produktkod. 15452358
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452358 25 g 25g
15432358 1 g 1g
15442358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55953.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 104784-51-2 | C15H16Si | 224,378 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104784-51-2
Molekylformel C15H16Si
Molekylvikt (g/mol) 224.378
MDL-nummer MFCD04039886
InChI-nyckel WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
PubChem CID 4438232
IUPAC-namn trimetyl(2-naftalen-1-yletynyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Smältpunkt 41°C to 43°C
Densitet 0.968 g/mL
Kokpunkt 292°C to 293°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 25 g
Formel vikt 224.38
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.