Läs mer
(+/-)-1-(1-Naphthyl)etylamin, 98 %
Produktkod. 11327366
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327366 25 g 25g
11317366 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09342.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171,243 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42882-31-5
Molekylformel C12H13N
Molekylvikt (g/mol) 171.243
MDL-nummer MFCD00004014
InChI-nyckel RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
IUPAC-namn 1-naftalen-1-yletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densitet 1.063
Kokpunkt 155 °C till 156 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 3197375
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 171.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.