Läs mer
1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Produktkod. 15234834 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15234834 100 g 100g
15224834 5 g 5g
15144805 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15234834 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450571000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42882-31-5
Molekylformel C12H13N
Molekylvikt (g/mol) 171.24
InChI-nyckel RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
IUPAC-namn 1-naphthalen-1-ylethanamine
LEDER CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densitet 1.0630g/mL, 1.063
Kokpunkt 156°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 171.24
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.