Läs mer
1-(1-Naftalen)etylamin, TRC
Produktkod. 30483740
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30483740 2.5 g
1 options
Produktkod. 30483740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3725102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthyl)ethylamine
CAS 42882-31-5
Molekylformel C12H13N
Kvantitet 2.5 g
Synonym alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)amine, (RS)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (RS)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (±)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, 1-(1-Naphthyl)ethylamine, 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, 1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, 1-Amino-1-(1-naphthyl)ethane, 1-Naphthylethylamine, NSC 180601, NSC 7588, Dl-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, alpha-Methyl-1-naphthalenemethylamine
InChI formel InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3
LEDER CC(N)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-nafthalen-1-yletanamin
Molekylvikt (g/mol) 171.24
Formel vikt 171.1048